Kluczowe dokumenty
T84107
Triphenylmethanethiol
97%
Synonim(y):
Triphenylmethyl mercaptan, Trityl mercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3CSH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.40
Beilstein:
2113168
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
104-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
SC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16S/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
Klucz InChI
JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Salvatore Debonis et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(5), 1115-1125 (2008-02-13)
The human kinesin Eg5 is a potential drug target for cancer chemotherapy. Eg5 specific inhibitors cause cells to block in mitosis with a characteristic monoastral spindle phenotype. Prolonged metaphase block eventually leads to apoptotic cell death. S-trityl-L-cysteine (STLC) is a