Merck
593656
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzenethiol
97%
Synonim(y):
4-tert-Butylthiophenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5480 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(S)cc1
InChI
1S/C10H14S/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
GNXBFFHXJDZGEK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-tert-Butylbenzenethiol can be used to synthesize Pd–thiolate complex by coordinating with Pd2+.The reduction of this complex forms ultrasmall palladium nanoclusters.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sakiat Hossain et al.
Nanoscale, 11(45), 22089-22098 (2019-11-14)
2-Phenylethanethiolate (PET) and 4-tert-butylbenzenethiolate (TBBT) are the most frequently used ligands in the study of thiolate (SR)-protected metal clusters. However, the effect of difference in the functional group between these ligands on the fundamental properties of the clusters has not
Masaaki Yusa et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 16(7), 1043-1048 (2017-05-10)
Under the irradiation of red light (690 nm), quinones were converted to hydroquinones by thiols in the presence of metallophthalocyanines. The reaction proceeded via the charge separation between the triplet state of phthalocyanine and the quinone. The product determining step