Kluczowe dokumenty
252581
2-Phenylethanethiol
98%
Synonim(y):
2-Phenylethyl mercaptan, Phenethyl mercaptan
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.560 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
thiol
ciąg SMILES
SCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Klucz InChI
ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in preparation of biicosahedral Au (25) clusters protected with various types of thiol ligands
- as derivatization reagent for phosphorylated sequences of peptides, for enhancing ionization efficiency in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.