Merck
251178
Sigma-Aldrich
1,6-Diiodohexane
97%, contains copper as stabilizer
About This Item
Wzór liniowy:
I(CH2)6I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5852 (lit.)
bp
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
gęstość
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
ICCCCCCI
InChI
1S/C6H12I2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Klucz InChI
QLIMAARBRDAYGQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,6-dijodoheksan został użyty:
  • w przygotowaniu kationowych powierzchni poliuretanowych zawierających tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA)
  • jako dodatek do rozpuszczalnika, w celu poprawy wydajności konwersji energii w polimerowo-fullerenowych heterozłączowych ogniwach słonecznych
  • synteza nowych makrocykli zawierających 2,4-dihydroksybenzofenon jako jednostkę łączącą
  • otrzymanie nowego elektrolitu jonowego, jodku 3-(jodoheksylo)-1-(3-(trietoksysililo)propylokarbamoilo)-1H-benzo[d]imidazolo-3-ium
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and structure of new cyclophanes containing benzofuran and benzene rings.
Park KK, et al.
Tetrahedron Letters, 41(9), 1393-1396 (2000)
Zhaoqiang Wu et al.
Acta biomaterialia, 7(5), 1993-1998 (2011-01-25)
With the aim of minimizing thrombus formation in blood-contacting devices, tissue plasminogen activator (t-PA)-containing polyurethane (PU) materials have been developed. Cationic PU surfaces were prepared by grafting poly(dimethylaminoethyl methacrylate) and quaternizing the tertiary amino groups with iodomethane or 1,6-diiodohexane or
Novel silane-substituted benzimidazolium iodide as gel electrolyte for dye-sensitized solar cells.
Lee JP, et al.
Electrochimica Acta, 54(18), 4635-4670 (2009)
Improving device efficiency of polymer/fullerene bulk heterojunction solar cells through enhanced crystallinity and reduced grain boundaries induced by solvent additives.
Ming-Shin Su et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(29), 3315-3319 (2011-06-15)