Merck
547948
Sigma-Aldrich
α,α,α-Trifluorotoluene
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
Benzotrifluoride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.11
Beilstein:
1906908
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
102 °C (lit.)
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
5.04 (vs air)
ciśnienie pary
38.83 mmHg
Próba
≥99%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.001% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
α,α,α-Trifluorotoluene (TFT) is a potential substitute solvent for reactions carried out in dichloromethane and related solvents. It is also applicable in fluorous synthesis as an organic/fluorous hybrid solvent. TFT undergoes photocycloaddition with cyclopentene to form cyano-substituted tetracyclo[6.3.0.02,11.03,7]undec-9-enes. The nuclear magnetic resonance spectral data of TFT has been reported. The bimolecular rate constants of the aqueous phase reactions between sulfate and phosphate radicals with TFT have been determined by conventional flash-photolysis.
Zastosowanie
α,α,α-Trifluorotoluene may be used as an internal standard for 19F NMR spectroscopic determination of copper-catalyzed trifluoromethylation of alkenes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reaction of sulfate and phosphate radicals with α,α,α-trifluorotoluene.
Rosso JA, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 205-210 (1999)
α,α,α-Trifluorotoluene.
Ogawa A and Tsuchii K. <BR/>
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2006)
Nuclear magnetic resonance spectral parameters of α,α,α-trifluorotoluene.
Kostelnik RJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 47(18), 3313-3318 (1969)
Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical 1,2-Aryl Migration in α,α-Diaryl Allylic Alcohols.
Liu X, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 125(27), 7100-7104 (2013)
The meta photocycloaddition of benzonitrile and a,a,a-trifluorotoluene to cyclopentene.
Osselton EM and Cornelisse J.
Tetrahedron Letters, 26(4), 527-530 (1985)