Kluczowe dokumenty
T62804
1,1,1-Trifluoroacetone
97%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-2-propanone, 3,3,3-Trifluoroacetone, Methyl trifluoromethyl ketone, Trifluoromethyl methyl ketone
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
13.62 psi ( 20 °C)
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
22 °C (lit.)
gęstość
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3
Klucz InChI
FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?