Merck
374059
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
98%
Synonim(y):
1,1,1-trifluoro-3-bromo-2-propanon, 1,1,1-trifluoro-3-bromoaceton, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanon, 1-bromo-3,3,3-trifluoroaceton, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanon, Bromometylotrifluorometyloketon, Bromotrifluoro-2-propanon
About This Item
Wzór liniowy:
CF3COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.95
Beilstein:
1703387
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.376 (lit.)
bp
87 °C/743 mmHg (lit.)
gęstość
1.839 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ketone
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H2BrF3O/c4-1-2(8)3(5,6)7/h1H2
Klucz InChI
ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-bromo-1,1,1-trifluoroaceton reaguje z enolanem potasu 4,4,4-trifluoroacetooctanu etylu, dając 2,4-bis(trifluorometylo)-4-hydroksydihydro-3-furoinian etylu.
Zastosowanie
3-bromo-1,1,1-trifluoroaceton może być stosowany w syntezie:
  • 3-nonylotio-1,1,1-trifluoropropan-2-on
  • cyklicznych tetrapeptydów zawierających keton trifluorometylowy i pentafluoroetylowy jako grupę funkcyjną wiążącą cynk
  • perfluoroalkilowane alkohole trans-allilowe
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
John M Edwards et al.
Molecular pharmaceutics, 15(7), 2785-2796 (2018-06-05)
The ability to monitor the behavior of individual proteins in complex mixtures has many potential uses, ranging from analysis of protein interactions in highly concentrated solutions, modeling biological fluids or the intracellular environment, to optimizing biopharmaceutical co-formulations. Differential labeling NMR
Yi Peng et al.
Structure (London, England : 1993), 27(2), 229-240 (2018-12-26)
The N-terminal transactivation domain (NTD) of estrogen receptor alpha, a well-known member of the family of intrinsically disordered proteins, mediates the receptor's transactivation function. However, an accurate molecular dissection of NTD's structure-function relationships remains elusive. Here, we show that the
W A McGee et al.
Analytical biochemistry, 189(2), 267-273 (1990-09-01)
A combined NMR and absorbance stopped-flow has been developed for monitoring the kinetics of biochemical reactions. We demonstrate its usefulness in following the alkaline denaturation of human hemoglobin. No glassblowing is required in the fabrication of the apparatus. Commercially available
Binoy Jose et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(21), 5343-5346 (2004-09-30)
Cyclic tetrapeptides containing trifluoromethyl and pentafluoroethyl ketone as zinc binding functional group were synthesized as potent HDAC inhibitors. Evaluation by human HDAC inhibition assay and p21 promoter assay showed that these inhibitors are promising anticancer agents.
Reaction of ethyl 4, 4, 4-trifluoroacetoacetate enolate with 3-bromo-1, 1, 1-trifluoroacetone: synthesis of 2, 4-bis (trifluoromethyl) furan.
Smith JO, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 81(2), 123-128 (1997)