Merck
755206
Sigma-Aldrich
1,3-Difluoroacetone
97%
Synonim(y):
1,3-Difluoro-2-propanone
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371
gęstość
1.307 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
FCC(=O)CF
InChI
1S/C3H4F2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
Klucz InChI
HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
124.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)