Próba
99%
Postać
liquid
zawiera
sodium fluoride as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.373 (lit.)
tw
54-55 °C/34 mmHg (lit.)
gęstość
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(CF)CF
InChI
1S/C3H6F2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Klucz InChI
PVDLUGWWIOGCNH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup