About This Item
Wzór liniowy:
CF3COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.322 (lit.)
bp
50-51 °C (lit.)
gęstość
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
CCC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Klucz InChI
QBVHMPFSDVNFAY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
1,1,1-trifluoro-2-butanon może być stosowany w syntezie octanu 5α,6β-dibromo-25-hydroksycholestan-3β-ylu. Może być również stosowany do wytwarzania in situ etylo(trifluorometylo)dioksiranu (ETDO).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
A facile synthesis of C-24 and C-25 oxysterols by in situ generated ethyl(trifluoromethyl)dioxirane.
Shoujiro Ogawa et al.
Steroids, 74(1), 81-87 (2008-11-11)
Experiments were performed to compare the regioselective hydroxylation of the isopropyl C-H bond at C-25 in 5alpha-cholestan-3beta-yl acetate by in situ generated dimethyldioxirane, methyl(trifluoromethyl)dioxirane, hexafluoro(dimethyl)dioxirane or ethyl(trifluoromethyl)dioxirane (ETDO). The dioxiranes were generated from the corresponding ketones and potassium peroxymonosulfate in