Merck
416789
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
51-52 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
phenyl
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)8(13)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1,1,1-trifluoro-3-fenylo-2-propanon jest ketonem trifluorometylowym. Jego działanie neuroprotekcyjne in vitro przeciwko apoptozie indukowanej niskim poziomem K(+) w neuronach ziarnistych móżdżku (CGN) różnymi szlakami zostało zgłoszone.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katsuyoshi Sunaga et al.
In vivo (Athens, Greece), 16(2), 97-101 (2002-06-21)
We previously reported that two trifluoromethyl ketones, 3,3,3-trifluoro-1-phenyl-1,2-propanedione (TF1) and 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-2-propanone (TF2), have neuroprotective effects against low K(+)-induced apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs) exposed at 12-13 days in vitro (DIV). On the other hand, these compounds showed weak neuroprotective