Merck
765767
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.320
tw
52-60 °C/760 mmHg
gęstość
1.080 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
InChI
1S/C5H7F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3
Klucz InChI
NLCCAFQWEKMQLM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)