Merck
402478
Sigma-Aldrich
2,2,2,4′-Tetrafluoroacetophenone
99%
Synonim(y):
α,α,α,4-Tetrafluoroacetophenone
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.11
Beilstein:
1872824
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
66-67 °C/34 mmHg (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
gęstość
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
LUKLMXJAEKXROG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2,2,4′-Tetrafluoroacetophenone (α,α,α,4-Tetrafluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone) is a fluorinated building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Proline Catalyzed Asymmetric Aldol Reaction between Methyl Ketones and 1-Aryl-2, 2, 2-trifluoroethanones.
Li-Hua Q, et al
Chin. J. Chem., 23(5), 584-588 (2005)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)