Kluczowe dokumenty
C19708
4′-Chloroacetophenone
97%
Synonim(y):
1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone, 1-(p-Chlorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-chlorobenzene, 4-Acetyl-1-chlorobenzene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
8 mmHg ( 90 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-18 °C (lit.)
gęstość
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
Klucz InChI
BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C19708-100G | 4061833474891 |
C19708-5G | 4061838353016 |
C19708-100ML | |
C19708-500G | 4061838353009 |
C19708-500ML | |
C19708-5ML |