Merck
W267708
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetophenone
≥95%, FCC, FG
Synonim(y):
Methyl p-tolyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Numer FEMA:
2677
Beilstein:
606053
Numer WE:
Nr Rady Europy:
156
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.022
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
gęstość
1.004 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
hawthorne; floral
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4′-Methylacetophenone occurs naturally in mango, tomato and orange.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile components from mango (Mangifera indica L.) cultivars.
Pino JA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(6), 2213-2223 (2005)
Volatile aroma constituents of orange.
Macleod AJ, et al
Phytochemistry, 27(7), 2185-2188 (1988)
A novel approach for nontargeted data analysis for metabolomics. Large-scale profiling of tomato fruit volatiles.
Tikunov Y, et al.
Plant Physiology, 139(3), 1125-1137 (2005)
Koji Uwai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(3), 1084-1089 (2007-11-17)
Stereoselective reductive metabolism of various p-substituted acetophenone derivatives was studied using isolated rat liver 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase (3alpha-HSD). Kinetic experiments were performed and analyzed by measuring the products by HPLC using a chiral column. The results demonstrated that the presence of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W267708-10KG
W267708-25KG
W267708-5KG-K4061837806988
W267708-10KG-K4061837806957
W267708-1KG
W267708-1KG-K4061837806964
W267708-25KG-K4061837806971
W267708-5KG
W267708-SAMPLE
W267708-SAMPLE-K4061837515910