Merck
W343706
Sigma-Aldrich
3-Methylpentanoic acid
≥98%, FG
Synonim(y):
(±)-3-Methylvaleric acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer FEMA:
3437
Beilstein:
1720696
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10149
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.056
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
tw
196-198 °C (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cheese; pungent; sour
ciąg SMILES
CCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • The olfactory coreceptor IR8a governs larval feces-mediated competition avoidance in a hawkmoth.: Discusses the ecological role of 3-Methylpentanoic acid in insect behavior, providing insights into its natural function in communication and survival strategies within ecosystems (Zhang et al., 2019).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yoshifumi Fujita et al.
Journal of receptor and signal transduction research, 27(4), 323-334 (2007-09-22)
Dresden G protein-coupled receptor (D-GPCR) is one of orphan G protein-coupled receptors (GPCR). Here we report the identification of the ligands and the characterization of D-GPCR. We investigated over 5000 compounds to evoke the response mediated by D-GPCR and identified
W E Mitch et al.
The Biochemical journal, 222(3), 579-586 (1984-09-15)
The effects of leucine, its metabolites, and the 2-oxo acids of valine and isoleucine on protein synthesis and degradation in incubated limb muscles of immature and adult rats were tested. Leucine stimulated protein synthesis but did not reduce proteolysis when