Merck
222453
Sigma-Aldrich
3-Methylvaleric acid
97% (GC)
Synonim(y):
3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylvaleric acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
1720696
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
tw
196-198 °C (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Methylvaleric acid (3-Methylpentanoic acid) was used in the synthesis of 3-methyl-1-pentanol.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Complete structures of the sphingosine analog mycotoxins fumonisin B1 and AAL toxin TA : Absolute configuration of the side chains.
Shier WT, et al.
Tetrahedron Letters, 36(10), 1571-1574 (1995)
Yoshifumi Fujita et al.
Journal of receptor and signal transduction research, 27(4), 323-334 (2007-09-22)
Dresden G protein-coupled receptor (D-GPCR) is one of orphan G protein-coupled receptors (GPCR). Here we report the identification of the ligands and the characterization of D-GPCR. We investigated over 5000 compounds to evoke the response mediated by D-GPCR and identified
W E Mitch et al.
The Biochemical journal, 222(3), 579-586 (1984-09-15)
The effects of leucine, its metabolites, and the 2-oxo acids of valine and isoleucine on protein synthesis and degradation in incubated limb muscles of immature and adult rats were tested. Leucine stimulated protein synthesis but did not reduce proteolysis when