Kluczowe dokumenty
109959
2-Ethylbutyric acid
99%
Synonim(y):
Diethylacetic acid
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
99-101 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Blood,Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?