Merck
W410100
Sigma-Aldrich
Mango furanone
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
2,5 Dimethyl furan-3-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
Numer FEMA:
4101
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
13.119
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
caramel; fruity
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
natural
pochodzenie biologiczne:
botanical
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
caramel; fruity
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-3-6(7)5(2)8-4/h3,5H,1-2H3
Klucz InChI
ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
51.67 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)