Merck
W379700
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)furanone
≥95%, FG
Synonim(y):
Strawberry acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
Numer FEMA:
3797
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.099
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
gęstość
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
caramel; brown; sweet
ciąg SMILES
CC1OC(C)=C(OC(C)=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-4-7(10)8(5(2)11-4)12-6(3)9/h4H,1-3H3
Klucz InChI
VPKIUOQJQJVLRW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W379700-100G
W379700-100G-K4061837807664
W379700-1KG
W379700-5KG-K4061837537455
W379700-SAMPLE
W379700-1KG-K4061837537448
W379700-25KG
W379700-25KG-K4061836713003
W379700-5KG
W379700-SAMPLE-K4061837807671