Kluczowe dokumenty
W318302
2-Methoxy-3-methylpyrazine
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
Almond pyrazine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
almond; green; nutty
ciąg SMILES
COc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2O/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W318302-1KG | |
W318302-250G | |
W318302-250G-K | 4061838192905 |
W318302-5KG | |
W318302-5KG-K | 4061837528033 |
W318302-SAMPLE-K | 4061838192929 |
W318302-100G | |
W318302-100G-K | |
W318302-1KG-K | 4061837528026 |
W318302-25G-K | |
W318302-25G | |
W318302-SAMPLE |