Merck
W330604
Sigma-Aldrich
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopenta[b]pyrazine
≥97%, FG
Synonim(y):
Nutty pyrazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Numer FEMA:
3306
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2314
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
14.037
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
bp
96-99 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
hazelnut; musty; nutty; peanut
ciąg SMILES
CC1CCc2nccnc12
InChI
1S/C8H10N2/c1-6-2-3-7-8(6)10-5-4-9-7/h4-6H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
YZEFQPIMXZVPKP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopenta[b]pyrazine is the major flavor compound of palm sugar. It is also found in coffee and cooked meat.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cycloalkapyrazines in coffee aroma
Vitzthum OG & Werkhoff P.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 23(3), 510-516 (1975)
Pyrazines in foods: an update
Maga JA & Katz I.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 16(1), 1-48 (1982)
Changes in volatile compounds of palm sap (Arenga pinnata) during the heating process for production of palm sugar.
Ho CW, et al.
Food Chemistry, 102(4), 1156-1162 (2007)
Pyrazines in foods.
Maga JA, et al.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(1), 39-115 (1973)
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W330604-1KG-K4061837530036
W330604-250G-K
W330604-100G
W330604-100G-K4061837529955
W330604-25G-K4061835566952
W330604-SAMPLE-K4061837530289