Kluczowe dokumenty
W280518
1-Octen-3-ol
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Pentyl vinyl carbinol
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
84-85 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.837 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; mushroom; oily; earthy
ciąg SMILES
CCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
Klucz InChI
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W280518-20KG | |
W280518-4KG | |
W280518-800G-K | |
W280518-8KG-K | 4061837800603 |
W280518-1KG | |
W280518-1KG-K | 4061837800573 |
W280518-20KG-K | 4061837800580 |
W280518-25.5G-K | 4061834404897 |
W280518-42G-K | 4061834404903 |
W280518-4KG-K | 4061837800597 |
W280518-800G | |
W280518-8KG | |
W280518-SAMPLE | |
W280518-SAMPLE-K | 4061837517006 |