Kluczowe dokumenty
W351504
1-Octen-3-one
50 wt. % in 1-octen-3-ol, stabilized, FG
Synonim(y):
N-pentyl vinyl ketone, Vinyl amyl ketone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
może zawierać
~0.10% α-Tocopherol as stabilizer
stężenie
50 wt. % in 1-octen-3-ol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4359
bp
174-182 °C
gęstość
0.843 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
mushroom; herbaceous; earthy
ciąg SMILES
O=C(CCCCC)C=C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3
Klucz InChI
KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62.78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W351504-100G-K | 4061837800894 |
W351504-13G-K | |
W351504-SAMPLE | |
W351504-SAMPLE-K | 4061837536571 |
W351504-100G | |
W351504-1KG | |
W351504-1KG-K | 4061837800900 |
W351504-25G | |
W351504-25G-K | 4061837800917 |
W351504-42G-K | 4061834422235 |