Kluczowe dokumenty
W337706
trans-2,cis-6-Nonadienal
mixture of isomers, ≥96%, stabilized, FCC, FG
Synonim(y):
(E,Z)-2,6-Nonadienal, Violet leaf aldehyde
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Próba
≥96%
zawiera
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cucumber; fatty; green; vegetable; violet
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
Klucz InChI
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Induction of a wide range of C(2-12) aldehydes and C(7-12) acyloins in the kidney of Wistar rats after treatment with a renal carcinogen, ferric nitrilotriacetate.: Toyokuni et al. explore the biochemical impact of ferric nitrilotriacetate, a renal carcinogen, on the generation of various aldehydes including trans-2,cis-6-Nonadienal in the kidneys of Wistar rats. This research highlights the role of oxidative stress and lipid peroxidation in renal carcinogenesis (Toyokuni et al., 1997).
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W337706-1KG | |
W337706-100G | |
W337706-100G-K | 4061837835537 |
W337706-1KG-K | 4061837535857 |
W337706-25G | |
W337706-25G-K | 4061837835544 |
W337706-SAMPLE | |
W337706-SAMPLE-K | 4061837535864 |