Kluczowe dokumenty
W328901
cis-4-Heptenal
≥98%, stabilized, FCC, FG
Synonim(y):
(Z)-4-heptenal, N-propylidene butyraldehyde
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
zawiera
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
gęstość
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; vegetable
ciąg SMILES
[H]C(=O)CC\C=C/CC
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Klucz InChI
VVGOCOMZRGWHPI-ARJAWSKDSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Microbial community succession and their relationship with the flavor formation during the natural fermentation of Mouding sufu.: This study explores the role of cis-4-Heptenal in the flavor formation during the fermentation of Mouding sufu, highlighting its importance in food chemistry and microbial interactions (Chen et al., 2023).
- Kinetics studies of the gas-phase reactions of NO3 radicals with series of 1-alkenes, dienes, cycloalkenes, alkenols, and alkenals.: The paper discusses the reaction kinetics of cis-4-Heptenal with NO3 radicals, providing valuable data for atmospheric chemistry and the study of air pollutants (Zhao et al., 2011).
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W328901-1KG-K | 4061837835520 |
W328901-850G | |
W328901-SAMPLE | |
W328901-SAMPLE-K | 4061837529207 |
W328901-100G | |
W328901-100G-K | 4061837835513 |
W328901-1KG | |
W328901-200G | |
W328901-200G-K |