Kluczowe dokumenty
W254703
Heptyl acetate
≥98%, FG
Synonim(y):
n-Heptyl acetate
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
5.5 (vs air)
ciśnienie pary
12 mmHg ( 73 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
mp
−50.2 (lit.)
gęstość
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; waxy; citrus; woody; wine-like
ciąg SMILES
CCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-11-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
ZCZSIDMEHXZRLG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?