Merck
H2805
Sigma-Aldrich
1-Heptanol
98%
Synonim(y):
Heptyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Beilstein:
1731686
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
662 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Heptanol can be used:
  • As a co-solvent in binary and ternary systems to estimate the liquid-liquid interaction parameters.
  • In the synthesis of heptyl oleate ester from oleic acid.
  • As a reducing agent in the synthesis of copper nanoparticles via hydroxyl ion-assisted alcohol reduction of copper salts in the presence of oleylamine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Copper nanoparticles synthesized by hydroxyl ion assisted alcohol reduction for conducting ink
Huaman JLC, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(20), 7062-7069 (2011)
Liquid- liquid equilibria of the ternary system water+ acetic acid+ 1-heptanol
Aljimaz AS, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 45(2), 301-303 (2000)
Screening and catalytic activity in organic synthesis of novel fungal and yeast lipases
Cardenas F, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 14(4-6), 111-123 (2001)
Density and viscosity of binary mixtures of {1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate+ 1-heptanol, 1-octanol, 1-nonanol, or 1-decanol}
Domanska U and Krolikowska M
Journal of Chemical and Engineering Data, 55(9), 2994-3004 (2010)
Nannan Ye et al.
Lab on a chip, 11(6), 1096-1101 (2011-02-05)
Transport across gap junction channels (GJCs) between neighboring cells is critical to synchronizing cell's electrical and metabolic activities and maintaining cell homeostasis. Here we present a non-invasive microfluidic method to measure molecular diffusion across GJCs in multiple 1D cell arrays