Key Documents
294829
2-Methyl-1-propanol
anhydrous, 99.5%
Synonim(y):
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.55 (vs air)
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Próba
99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
10.6 %
zanieczyszczenia
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
tw
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?