Merck
398268
Sigma-Aldrich
1-Pentanol
ACS reagent, ≥99%
Synonim(y):
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
1730975
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
136-138 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
572 °F
granice wybuchowości
10 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.075 meq/g acids and esters
≤0.1% carbonyl (as HCHO)
≤0.5% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.003%
kolor
APHA: ≤30
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 22.8 g/L at 25 °C
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Pentanol is a monohydroxy alcohol. It is a colorless liquid with a characteristic odor. Its combustion properties have been studied as it shows promising features to be an alternative to gasoline and diesel fuels. The conversion of 1-pentanol to di-n-pentyl ether (DNPE) in liquid phase at 423K in a batch reactor using ion exchange resins as catalysts.
Zastosowanie
1-Pentanol was used in the synthesis of 2-methyltetrahydrofuran by oxidation using ceric ammonium nitrate (CAN).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oxidation of organic compounds with cerium (IV). IX. Formation of 2-methyltetrahydrofuran by oxidation of 1-pentanol.
Trahanovsky WS, et al.
Tetrahedron Letters, 10(30), 2501-2504 (1969)
Solvothermal synthesis of submillimeter ultralong hydroxyapatite nanowires using a calcium oleate precursor in a series of monohydroxy alcohols.
Jiang YY, et al.
Ceramics International, 41(4), 6098-6102 (2015)
Liquid-phase dehydration of 1-octanol, 1-hexanol and 1-pentanol to linear symmetrical ethers over ion exchange resins.
Casas C, et al.
Applied Catalysis A: General, 396(1), 129-139 (2011)
Experimental and detailed kinetic modeling study of 1-pentanol oxidation in a JSR and combustion in a bomb.
Togbe C, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 33(1), 367-374 (2011)
Anthony F Cann et al.
Applied microbiology and biotechnology, 85(4), 893-899 (2009-10-28)
Pentanol isomers such as 2-methyl-1-butanol and 3-methyl-1-butanol are a useful class of chemicals with a potential application as biofuels. They are found as natural by-products of microbial fermentations from amino acid substrates. However, the production titer and yield of the