Merck
W504009
Sigma-Aldrich
Amyl acetate
≥99%, FG
Synonim(y):
Pentyl acetate, Amyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COO(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Beilstein:
1744753
Numer WE:
Nr Rady Europy:
211
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.021
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
680 °F
714 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
bp
142-149 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; ethereal; fruity
ciąg SMILES
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Amyl acetate is an aliphatic ester that occurs naturally in banana fruit. It may be one of the odor volatiles produced by fungi such as Aspergillus, Penicillium and Fusarium species.
Zastosowanie
Amyl acetate is a fruity odor compound that can be used as an attractant (component) in nanoemulsion formulation used to trap fruit flies (Drosophila melanogaster).
Banana essence. Used as test odorant in studies of olfactory function and in studies of the psychosocial effects of odor.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Correlation of gas chromatographic data with flavor profiles of fresh banana fruit.
McCarthy AI, et al.
Journal of Food Science, 28(4), 379-384 (1963)
Sergei A Korneev et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 25(5), 1188-1192 (2005-02-04)
In a number of neuronal models of learning, signaling by the neurotransmitter nitric oxide (NO), synthesized by the enzyme neuronal NO synthase (nNOS), is essential for the formation of long-term memory (LTM). Using the molluscan model system Lymnaea, we investigate
Oshrat Tzhayik et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(4), 858-863 (2012-01-26)
Protein microspheres have been prepared by sonicating a mixture of pure fragrant oil (amyl acetate (AA)) with an aqueous protein (bovine serum albumin) solution. The prepared protein spheres are nano- to micrometer sized with an encapsulation efficiency of approx. 97%
Janice K Kiecolt-Glaser et al.
Psychoneuroendocrinology, 33(3), 328-339 (2008-01-08)
Despite aromatherapy's popularity, efficacy data are scant, and potential mechanisms are controversial. This randomized controlled trial examined the psychological, autonomic, endocrine, and immune consequences of one purported relaxant odor (lavender), one stimulant odor (lemon), and a no-odor control (water), before
Vidyulata Kamath et al.
Schizophrenia bulletin, 39(1), 59-67 (2011-05-28)
There is increasing evidence that schizophrenia patients have difficulties in the hedonic appraisal of odors. In a prior study, we assessed olfactory hedonic perception birhinally and found that males with schizophrenia failed to attach the appropriate hedonic valence to a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W504009-500G4061837608520
W504009-SAMPLE4061837542138
W504009-1KG4061837608490
W504009-20KG4061837608506
W504009-4KG4061837608513
W504009-800G
W504009-8KG