Kluczowe dokumenty
109584
Pentyl acetate
99%
Synonim(y):
Amyl acetate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
4 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
680 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
bp
142-149 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?