Merck
W401211
Sigma-Aldrich
1-Methylbutyl acetate
≥98%, FG
Synonim(y):
2-Pentyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer FEMA:
4012
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.657
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; musty; herbaceous; fruity; vegetable
ciąg SMILES
O(C(CCC)C)C(=O)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
GQKZRWSUJHVIPE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 - 73.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 - 23 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W401211-SAMPLE-K4065267547442
W401211-100G-K4065267547411
W401211-1KG-K4065267547428