Merck
W364401
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl acetate
99%, FG
Synonim(y):
2-methyl-1-butanol acetate, 2-methylbutyl ethanoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH(CH3)C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer FEMA:
3644
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10762
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.286
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
tw
138 °C/741 mmHg (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
XHIUFYZDQBSEMF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methylbutyl acetate is one of the key volatile aroma compounds that contribute to the characteristic aroma of apples of different varieties such as royal gala apple and Fiji apples. It also occurs naturally in pear and banana.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Causal effects of aroma compounds on Royal Gala apple flavours.
Young H, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 71(3), 329-336 (1996)
Aroma volatile compounds of `Fuji?apples in relation to harvest date and cold storage technology: A comparison of two seasons.
Echeverr?a G, et al.
Postharvest biology and technology, 32(1), 29-44 (2004)
Volatile constituents of Asian pear (Pyrus serotina).
Takeoka GR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1925-1929 (1992)
Biogenesis of banana volatiles.
Tressl R & Drawert F.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 21(4), 560-565 (1973)
Stéphanie Rollero et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(5), 2291-2304 (2014-11-22)
Volatile compounds produced by yeast during fermentation greatly influence the organoleptic qualities of wine. We developed a model to predict the combined effects of initial nitrogen and phytosterol content and fermentation temperature on the production of volatile compounds. We used