Kluczowe dokumenty
79857
Isopentyl acetate
analytical standard
Synonim(y):
Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
5 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.7% (GC)
temp. samozapłonu
680 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
7.5 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
n20/D 1.400
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)