Kluczowe dokumenty
W205532
Isoamyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
Isopentyl acetate, Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
5 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
680 °F
granice wybuchowości
7.5 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 1ml/3ml, clear, colorless (60%ethanol)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Organoleptyczne
banana; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Impact of non-Saccharomyces yeasts derived from traditional fermented foods on beer aroma: Analysis based on HS-SPME-GC/MS combined with chemometrics.: This study investigates the influence of non-Saccharomyces yeasts on beer aroma using headspace solid-phase microextraction-gas chromatography/mass spectrometry (HS-SPME-GC/MS) and chemometric analysis. Isoamyl acetate was identified as a significant compound contributing to the aroma profile, enhancing fruity and sweet notes in the beer (Cao et al., 2024).
- Investigating the impact of various sorghum types on the key aroma compounds of Sichuan Xiaoqu Baijiu through application of the sensomics approach.: This research explores the effect of different sorghum varieties on the aroma compounds of Sichuan Xiaoqu Baijiu, a Chinese liquor. Isoamyl acetate was highlighted as a key volatile compound contributing to the characteristic fruity aroma of Baijiu (Ma et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?