Merck
W206008
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Numer FEMA:
2060
Numer WE:
Nr Rady Europy:
282
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.055
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
green; tropical; fruity
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
5.45 (vs air)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; tropical; fruity
ciąg SMILES
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)