Merck
W317100
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl acetate
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
(3Z)-3-Hexen-1-ol acetate, (3Z)-C-3-Hexenyl acetate, Leaf acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer FEMA:
3171
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.197
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; green; fruity; sweet
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Klucz InChI
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
cis-3-Hexenylacetate (Leaf acetate) is a volatile compound with a citrus, passion fruit, and flowery aroma . As a flavor and fragrance ingredient, it is commonly used in food, beverages, and perfumes. Leaf acetate is used to flavor alcoholic beverages(2).
Zastosowanie
cis-3-Hexenyl acetate:
  • Contribute to the complex aroma of olive oil.
  • Found to be one of the key compounds for strawberry taste and aroma.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W317100-100G-K4061833318089
W317100-1KG-K4061826684030
W317100-25G-K
W317100-SAMPLE-K4061833343753