Merck
W256404
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl acetate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
(E)-2-hexen-1-yl acetate, Hexenyl trans-2 acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer FEMA:
2564
Numer WE:
Nr Rady Europy:
643
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
09.394
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; banana; fresh; green; fruity; waxy; sweet
ciąg SMILES
[H]\C(CCC)=C(\[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
Klucz InChI
HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
Opis ogólny
Natural occurrence: Apple, banana, black currant, mango, peach, pear, strawberry and tea.
Działania biochem./fizjol.
Taste at 1-5 ppm
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 59-59 (2002)
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W256404-100G
W256404-1KG-K4061837545252
W256404-9KG
W256404-SAMPLE
W256404-100G-K4061837515415
W256404-1KG
W256404-5KG
W256404-5KG-K4061837545269
W256404-9KG-K4061837545276
W256404-SAMPLE-K4061837515422