Kluczowe dokumenty
132659
trans-2-Hexen-1-al
98%
Synonim(y):
(E)-2-Heksenal
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Klucz InChI
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
100.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
132659-5G | 4061838729118 |
132659-25G | 4061838729101 |