Merck
W325600
Sigma-Aldrich
Benzothiazole
≥96%, FG
Synonim(y):
1-thia-3-azaindene, Vangard BT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.19
Numer FEMA:
3256
Beilstein:
109468
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11594
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
15.016
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
4.66 (vs air)
ciśnienie pary
34 mmHg ( 131 °C)
Próba
≥96%
zanieczyszczenia
≤0.1% aniline
współczynnik refrakcji
n20/D 1.642 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
gęstość
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coffee; meaty; vegetable; brown; nutty; sulfurous
ciąg SMILES
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Klucz InChI
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzothiazole, a volatile sulfur-containing heterocyclic compound, is one of the key odorants of heated milk. It is also reported to occur as a flavor component of miso, coconut meat and cooked-beef.
Zastosowanie
  • Modulating mycobacterial envelope integrity for antibiotic synergy with benzothiazoles.: This publication explores the role of benzothiazoles in enhancing antibiotic efficacy against mycobacteria. The study provides insights into how chemical modification of microbial cell envelopes can improve drug delivery and efficacy (Habjan et al., 2024).
  • An activatable fluorescence probe for rapid detection and in situ imaging of β-galactosidase activity in cabbage roots under heavy metal stress.: This research uses benzothiazole-based probes for real-time and in situ imaging of enzyme activity in plants under stress conditions, facilitating the study of environmental stress impacts on plant physiology and providing a tool for agricultural biotechnology (Zhao et al., 2024).
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thermal generation of sulfur-containing flavor compounds in beef.
Vercellotti JR, et al.
ACS Symp. Ser., 409, 452?459-452?459 (1989)
Flavor components of miso: basic fraction.
Mori Y, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 47(7), 1487-1492 (1983)
Gas chromatography olfactometry (GC/O) of dairy products.
Friedrich JE & Acree TE.
International dairy journal, 8(3), 235-241 (1998)
Dennis S B Ongarora et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(15), 5046-5050 (2012-07-04)
The synthesis and evaluation of antiplasmodial activity of benzothiazole, benzimidazole, benzoxazole and pyridine analogues of amodiaquine is hereby reported. Benzothiazole and benzoxazole analogues with a protonatable tertiary nitrogen atom possessed excellent activity against the W2 and K1 chloroquine resistant strains
Kazumasa Wakamatsu et al.
Pigment cell & melanoma research, 25(4), 434-445 (2012-05-04)
Eumelanin is photoprotective while pheomelanin is phototoxic to pigmented tissues. Ultraviolet A (UVA)-induced tanning seems to result from the photooxidation of pre-existing melanin and contributes no photoprotection. However, data available for melanin biodegradation remain limited. In this study, we first
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W325600-10KG4061838182210
W325600-1KG4061838257826
W325600-25KG4061838193162
W325600-SAMPLE4061837528620