Key Documents
W253200
Guaiacol
natural, ≥99%, FG
Synonim(y):
2-Methoxyphenol, Catechol monomethyl ether, Pyrocatechol monomethyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4.27 (vs air)
ciśnienie pary
0.11 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
tw
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
gęstość
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
bacon; smoky; woody; spicy; vanilla
ciąg SMILES
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?