W267511
2-Methoxy-4-vinylphenol
≥98%, FG
Synonim(y):
4-Vinyl guaiacol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.582 (lit.)
tw
224 °C (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cedar; woody; peanut
ciąg SMILES
COc1cc(C=C)ccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
Klucz InChI
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Anti-Ulcerative Colitis Effects and Active Ingredients in Ethyl Acetate Extract from Decoction of Sargentodoxa cuneata.: This research explores the therapeutic potential of Sargentodoxa cuneata in treating ulcerative colitis, highlighting 2-Methoxy-4-vinylphenol as one of its active ingredients. It offers valuable data for chemists working on new treatments for inflammatory diseases (Yu et al., 2023).
- Phytochemical characterization, anti-diarrhoeal, analgesic, anti-inflammatory activities and toxicity profile of Ananas comosus (L.) Merr (pineapple) leaf in albino rats.: This comprehensive study assesses the medicinal properties of pineapple leaf, identifying 2-Methoxy-4-vinylphenol among its phytochemicals. It supports further research into its use for pain relief and anti-inflammatory purposes (Ugbogu et al., 2024).
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter