Merck
436216
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylphenol)
Mw ~11,000
Synonim(y):
PVP, Poly(4-hydroxystyrene)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H4OH)]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw ~11,000
zanieczyszczenia
≤0.2 wt. % Monomer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6
mp
360 °C (dec.)
temp. przejścia
Tg 130-185 °C
rozpuszczalność
alcohols, ethers, ketones and esters: soluble
aromatics, petroleum ethers and chlorinated hydrocarbons: insoluble
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
Klucz InChI
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Substitute for Novolac resins in photoresists, adhesion promoter and improves heat resistance in hot melt adhesives and surface treatment in metal finishing. Derivatives used as antioxidants and flame retardants in plastics. Component of polymer blends to modify surface characteristics and improve impact resistance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
TIPS Pentacene: Dip Coating Procedure