Merck
474576
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylphenol-co-methyl methacrylate)
greener alternative
Synonim(y):
PVP-co-PMMA
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H4OH)]x[CH2C(CH3)(CO2CH3)]y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
monomer molar fraction = ~ 50%
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
Mn 3,000-5,000 Da
average Mw 8.000-12,000 Da
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
224 °C (lit.)
gęstość
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)=C.Oc1ccc(C=C)cc1
Klucz InChI
CRHKEARBQJYMBY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
Zastosowanie
Used in electronics for solder resists, etching resists, presensitized printing plates, coatings and adhesives.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
581.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
305 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.