Kluczowe dokumenty
192074
Poly(4-vinylpyridine-co-styrene)
powder
Synonim(y):
Kopolimer 4-winylopirydynowo-styrenowy, Kopolimer poli(4-winylopirydyna)-polistyren, Kopolimer styren-4-winylopirydyna
Formularz
powder
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
coatings
ciąg SMILES
C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=NC=C1
InChI
1S/C8H8.C7H7N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-7H,1H2;2-6H,1H2
Klucz InChI
CIPXQVPZUWMSQE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Poly(4-vinylpyridine-co-styrene) can be used:
- As a precursor in the preparation of ionic polymer with pendant photochromic moieties by reactingwith1,3,3-trimethyl-6′-bromohexyloxyspiro[2H]-indol-2,3′-[3H]-naphth[2,1-b][1,4]oxazine.
- As permselective membrane in the preparation of composite electrodes for glucose sensing.
- To prepare mixed redox polymer [RuIII(edta)(OH2)(py)]2[RuII(NH3)5(py)], which can switch into six redox states.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
386332-10MG | 4061833279793 |
192074-250G | |
192074-10G | 4061833431597 |
192074-50G | 4061833595282 |