Kluczowe dokumenty
472344
Poly(4-vinylpyridine)
average Mw ~60,000
Synonim(y):
4-Vinylpyridine homopolymer, 4-Vinylpyridine polymer, Poly(4-pyridylethylene), Poly(p -vinylpyridine)
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mw ~60,000
Poziom jakości
temp. przejścia
Tg 137 °C (onset, annealed)
rozpuszczalność
DMF, acetic acid and lower alcohols: soluble
ciąg SMILES
n1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
Klucz InChI
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- fabrication of antibacterial surfaces
- development of pH sensitive systems
- 3D molecular level ordering systems
- anti-corrosive coatings
- dye sensitized solar cells (DSSCs)(90}
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
472344-25G | 4061832360591 |