Merck
547689
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked
Reillex® 402 ion-exchange resin, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
4-Vinylpyridine-divinylbenzene copolymer, Divinylbenzene-4-vinylpyridine copolymer
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked with divinylbenzene
producent / nazwa handlowa
Reillex® 402 ion-exchange resin
ciąg SMILES
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
Klucz InChI
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S979317-1EA
547689-1KG
547689-100G4061833599105
547689-500G