Kluczowe dokumenty
224359
Supelco
Amberlite IR120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh
Synonim(y):
Amberlite IR120 Na+ form
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Amberlite IR120 Na+ form, Na+-form
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
17 mmHg ( 20 °C)
opis
cross-linkage 8%
Formularz
beads
sieciowanie krzyżowe
8 % cross-linked
temp. samozapłonu
800 °F
wilgoć
45%
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene-divinylbenzene (gel)
grupa aktywna macierzy
quaternary ammonium
wielkość cząstki
16-50 mesh
pojemność
2.0 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
anion exchange
ciąg SMILES
[Na+].c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8.Na/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q;;+1
Klucz InChI
ZWZSXPSZPITJQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Amberlite IR120 is a strongly acidic cation exchange resin which may be used for the recovery of toxic metals. It may be used in column chromatography. It is required for a ion-exchange resin to swell in the solvent for a higher rate of sorption and to exchange ions.
Zastosowanie
Amberlite IR120 Na+ form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Strongly acidic cation exchange resin for decalicification.
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ion-exchange equilibria of Cu2+, Cd2+, Zn2+, and Na+ ions on the cationic exchanger Amberlite IR-120.
Valverde, Jose L., et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46, 1404-1409 (2001)
Determination of intraparticle diffusivities of Na+/K+ in water and water/alcohol mixed solvents on a strong acid cation exchanger.
Rodriguez, Juan F., et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 41, 3019-3027 (2002)