Kluczowe dokumenty
202614
Aluminum sulfate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Aluminium ałun, Siarczan glinu, trisiarczan glinu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
770 °C (dec.) (lit.)
gęstość
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Klucz InChI
DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako środek modyfikujący powierzchnię / ko-adsorbent dla sensybilizatorów barwników w ogniwach słonecznych. Poprawia powierzchnię fotoelektrody i oczyszcza roztwór barwnika poprzez flokulację.
- Jako dodatek do elektrolitu w akumulatorach kwasowo-ołowiowych, aby skutecznie hamować pasywację elektrod. Pomaga spowolnić siarczanowanie katody i poprawić odwracalność reakcji elektrodowej.
- Do przygotowania wodnego elektrolitu dla wysokoenergetycznych aluminiowych ogniw elektrochemicznych. Pomaga tworzyć sztuczną fazę elektrolitu stałego w celu osiągnięcia wysokiej energii właściwej.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
202614-100G | 4061838765086 |
202614-5G | 4061838765093 |
202614-25G | 4061838083999 |